Läs mer
2-(tetrahydropyran-4-yloxi)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10482274
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10482274 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10012454 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10482274 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52201CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 898289-29-7
Molekylformel C12H14O4
Molekylvikt (g/mol) 222.24
MDL-nummer MFCD09025869
InChI-nyckel AVRDARROMNUMER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxan-4-yloxy benzoic acid, 2-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 2-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
PubChem CID 21754839
IUPAC-namn 2-(oxan-4-yloxi)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1OC1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 222.24
Procent renhet 97%