Läs mer
2-(tetrahydropyran-4-yloxi)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10757115
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10757115 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10432314 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10757115 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52216CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 898289-37-7
Molekylformel C12H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.241
MDL-nummer MFCD09025873
InChI-nyckel SXNKDLAJDADKEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxan-4-yloxy benzonitrile, 2-tetrahydropyran-4-yloxy benzonitrile, 2-oxan-4-yl oxy benzonitrile, 2-4-tetrahydropyranyl oxy benzonitrile, benzonitrile,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 18525861
IUPAC-namn 2-(oxan-4-yloxi)bensonitril
LEDER C1COCCC1OC2=CC=CC=C2C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 203.24
Procent renhet 97%