Läs mer
[2-(tetrahydropyran-4-yloxi)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11300697
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11300697 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10662315 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300697 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52209DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 478189-93-4
Molekylformel C12H16O3
Molekylvikt (g/mol) 208.257
MDL-nummer MFCD09064960
InChI-nyckel RMRHXMQGVDIPCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 22932192
IUPAC-namn [2-(oxan-4-yloxi)fenyl]metanol
LEDER C1COCCC1OC2=CC=CC=C2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 208.26
Procent renhet 97%