Läs mer
2-Tetralon, 99 %
Produktkod. 11304434
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11304434 5 g 5g
11314434 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304434 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01053.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    772.28 SEK
    693.65 SEK / 5g
    Save 78.63 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 530-93-8 | C10H10O | 146,189 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-93-8
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.189
MDL-nummer MFCD00001727
InChI-nyckel KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetralone, beta-tetralone, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenone, 3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .beta.-tetralone, tetralin-2-one, 3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-oxonaphthalene
PubChem CID 68266
IUPAC-namn 3,4-dihydro-lH-naftalen-2-on
LEDER C1CC2=CC=CC=C2CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Tetralone
Smältpunkt 18 °C
Densitet 1.106
Kokpunkt 240 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.56
Kvantitet 5 g
Beilstein 509386
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 146.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.