Läs mer
2-Thenoinsyra, TRC
Produktkod. 30450440
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30450440 10 g
1 options
Produktkod. 30450440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34350510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thenoic Acid
CAS 527-72-0
Molekylformel C5H4O2S
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Thiophenecarboxylic Acid, 2-Carboxythiophene, 2-Thiophenic Acid, NSC 2188, alpha-Thiophenecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
LEDER OC(=O)c1cccs1
IUPAC-namn Tiofen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 128.15
Formel vikt 127.9932