Läs mer
2-tenylmerkaptan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10492821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10492821 1 g Glasflaska 1g
10321614 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10492821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265110010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6258-63-5 | C5H6S2 | 130.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6258-63-5
Molekylformel C5H6S2
Molekylvikt (g/mol) 130.22
MDL-nummer MFCD00107135
InChI-nyckel GCZQHDFWKVMZOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenemethanethiol, thenyl mercaptan, 2-thenylmercaptan, 2-thienylmethanethiol, thiophene-2-methanethiol, 2-thenylthiol, thiophen-2-yl-methanethiol, unii-9jml279xs6, 2-thenyl mercaptan, 2-mercaptomethyl thiophene
PubChem CID 80408
IUPAC-namn tiofen-2-ylmetantiol
LEDER C1=CSC(=C1)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thenylmercaptan
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kokpunkt 90°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 81°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.6020 to 1.604
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 130.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.