Läs mer
2-Tiazolkarboxaldehyd, 98 %
Produktkod. 11976771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11976771 5 g Glasflaska 5g
10534793 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11976771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377680050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
CAS: 10200-59-6 | C4H3NOS | 113,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10200-59-6
InChI-nyckel ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-2-carbaldehyde, 2-formylthiazole, thiazole-2-carboxaldehyde, 2-formyl thiazole, thiazolecarboxaldehyde, 2-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarbaldehyde, pubchem9929
PubChem CID 2734903
ChEBI CHEBI:43623
IUPAC-namn 1,3-tiazol-2-karbaldehyd
LEDER C1=CSC(=N1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiazolecarboxaldehyde
Färg Gul till brun
Densitet 1.2880g/mL, 1.288
Kokpunkt 76,0 °C till 78,0 °C (24,0 mmHg)
Flampunkt 68 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H3NOS
Brytningsindex 1,5735 till 1,5755
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Molekylvikt (g/mol) 113.14
Formel vikt 113.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Thiazolecarboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.