Läs mer
2-Tiazolsulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Thiazolesulfonyl Chloride |
| CAS | 100481-09-2 |
| Molekylformel | C3H2ClNO2S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Thiazole-2-sulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2ClNO2S2/c4-9(6,7)3-5-1-2-8-3/h1-2H |
| LEDER | ClS(=O)(=O)c1nccs1 |
| IUPAC-namn | 1,3-tiazol-2-sulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.64 |
| Formel vikt | 182.9215 |