Läs mer
2-tiazolylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495365
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
ChemSeal™ flaskor
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15495365 50 mL ChemSeal™ flaskor 50ml
1 options
Produktkod. 15495365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58497.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 173382-28-0 | C3H3BrNSZn- | 230,408 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiazolylzinc bromide
CAS 173382-28-0
Färg Svart till gult
Densitet 0.992 g/mL
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Molekylformel C3H3BrNSZn-
MDL-nummer MFCD00671987
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym 2-thiazolylzinc bromide
InChI-nyckel LTQFJEXGGNLQAS-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=CSC=N1.[Zn].[Br-]
IUPAC-namn 1,3-tiazol; zink; bromid
Molekylvikt (g/mol) 230.408
PubChem CID 131668576
Formel vikt 229.4
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.