Läs mer
2-tien-2-ylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10544103
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10544103 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10239752 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10544103 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6072-49-7
Molekylformel C11H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 204.243
MDL-nummer MFCD04039152
InChI-nyckel GDSOQCSYONDNAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-thienyl benzoic acid, 2-thien-2-ylbenzoic acid, 2-thiophen-2-yl benzoic acid, thiolbenzoic acid, 2-2-thienyl-benzoic acid, 2-thiophen-2-yl-benzoic acid, 2-thiophene-2-yl-benzoic acid, benzoicacid, 2-2-thienyl, benzoic acid, 2-2-thienyl
PubChem CID 5105623
IUPAC-namn 2-tiofen-2-ylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CS2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thien-2-ylbenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.25
Procent renhet 97%