Läs mer
(2-tien-2-ylfenyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411293
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10411293 250 mg 250mg
10528043 1 g 1g
10122804 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10411293 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35509CB
Kemiska identifierare
CAS 773872-97-2
Molekylformel C11H10OS
Molekylvikt (g/mol) 190.26
MDL-nummer MFCD06203081
InChI-nyckel IUULMJAEIKVTKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thien-2-ylphenyl methanol, 2-thiophen-2-yl phenyl methanol, 2-thien-2-yl phenyl methanol, 2-thiophen-2-ylphenyl methanol, 2-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-thienyl, 2-2-thienyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 2795559
LEDER OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Thien-2-ylphenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (2-tiofen-2-ylfenyl)metanol
Formel vikt 190.27
Procent renhet 97%