Läs mer
(2-tien-2-ylpyrimidin-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10757675
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10757675 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10767675 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10757675 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66509CB
Kemiska identifierare
CAS 921939-13-1
Molekylformel C9H8N2OS
Molekylvikt (g/mol) 192.236
MDL-nummer MFCD09863233
InChI-nyckel VPBKFPNQGGDRPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-thien-2-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methan-1-ol, 2-thiophen-2-yl-pyrimidin-5-yl-methanol, 5-hydroxymethyl-2-thien-2-yl pyrimidine, 2-5-hydroxymethyl pyrimidin-2-yl thiophene
PubChem CID 24229731
IUPAC-namn (2-tiofen-2-ylpyrimidin-5-yl)metanol
LEDER C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 192.24
Procent renhet 97%