Läs mer
2-tien-2-ylpyrimidin-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10205464
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10205464 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10757485 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10205464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66504CB
Kemiska identifierare
CAS 921939-12-0
Molekylformel C9H6N2OS
Molekylvikt (g/mol) 190.22
MDL-nummer MFCD09817553
InChI-nyckel DCIBDJAGZUQNKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophen-2-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-2-thienyl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 24229730
IUPAC-namn 2-tiofen-2-ylpyrimidin-5-karbaldehyd
LEDER C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.23
Procent renhet 97%