Läs mer
2-tien-2-ylpyrimidin-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10081574
Change view
Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
Produktkod.
10081574 Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
1 options
Produktkod. 10081574 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66501DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thien-2-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS 916766-97-7
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H6N2O2S
MDL-nummer MFCD09817551
Kvantitet 1 g
Synonym 2-thien-2-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 2-thiophen-2-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-2-thienyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-2-thienyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carboxylic acid
InChI-nyckel SJJLOOUOVNRKLF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
IUPAC-namn 2-tiofen-2-ylpyrimidin-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 206.219
PubChem CID 24229728
Formel vikt 206.22
Procent renhet 97%