Läs mer
2-Thienylboronic acid, 97%, Maybridge
Produktkod. 10376464
Change view
:
10g
Produktkod.
10376464 10g
1 options
Produktkod. 10376464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13012EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thienylboronic acid
CAS 6165-68-0
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C4H5BO2S
MDL-nummer MFCD00151850
Kvantitet 10 g
Synonym thiophene-2-boronic acid, 2-thiopheneboronic acid, 2-thienylboronic acid, thienylboronic acid, 2-thiopheneboronicacid, thiophen-2-ylboranediol, thiophene2-boronic acid, thiophen-2-yl boronic acid, 2-thiophenylboric acid, boronic acid, thienyl
InChI-nyckel ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=CC=CS1
IUPAC-namn (thiophen-2-yl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 127.95
PubChem CID 2733960
Formel vikt 127.96
Procent renhet 97%