Läs mer
2-tienylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475355
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475355 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15475355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58397.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 45438-80-0 | C4H3BrSZn | 228.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Tienylzinkbromid används som medicinska intermediärer.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel, syraklorider. Förvaras torrt inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thienylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 45438-80-0
Densitet 0.973
Molekylformel C4H3BrSZn
MDL-nummer MFCD01317002
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym zinc 2h-thiophen-2-ide bromide, zinc 2+ ion thiophen-2-ide bromide
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel KRDONBTWAGIZME-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Zn+]Br.S1C=CC=[C-]1
IUPAC-namn bromsink(l+);2H-tiofen-2-id
Molekylvikt (g/mol) 228.41
PubChem CID 4428324
Formel vikt 228.41
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.