missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Thioadenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Thioadenosine |
| CAS | 43157-50-2 |
| Molekylformel | C10H13N5O4S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-2-thioxo-adenosine, 2,3-Dihydro-2-thioxoadenosine, 2-Mercaptoadenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4S/c11-7-4-8(14-10(20)13-7)15(2-12-4)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| LEDER | NC(C1=C(N2)N([C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO)C=N1)=NC2=S |
| IUPAC-namn | 6-amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3,9-dihydro-2H-purine-2-thione |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.31 |
| Formel vikt | 299.07 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?