missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Thiocytidine, TRC

Produktkod. 30451949
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30451949 5 mg
30451293 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30451949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3444185MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13239-97-9
Molekylformel C9H13N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 259.28
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-thione
LEDER NC1=NC(=S)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Thiocytidine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O4S/c10-5-1-2-12(9(17)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)16-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vikt 259.0627
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.