Läs mer
2-Thiohydantoin, 98 %
Produktkod. 15720809 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15720809 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15720809 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138761000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 503-87-7 | C3H4N2OS | 116,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 503-87-7
Molekylformel C3H4N2OS
Molekylvikt (g/mol) 116.14
MDL-nummer MFCD00005277
InChI-nyckel UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin
PubChem CID 1274030
IUPAC-namn 2-sulfanylidenimidazolidin-4-on
LEDER O=C1CNC(=S)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiohydantoin
Smältpunkt 229,0 °C till 231,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 100 g
Beilstein 24,26
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: något.
Formel vikt 116.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.