Läs mer
2-tiohydantoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10193251 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
25g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10193251 25 g Glasflaska 25g
1 options
Product Code. 10193251 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 138760250
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 503-87-7 | C3H4N2OS | 116,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiohydantoin
Namnnotering 99%
CAS 503-87-7
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 229,0 °C till 231,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H4N2OS
MDL-nummer MFCD00005277
Kvantitet 25 g
Beilstein 24, 260
Synonym 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: något.
InChI-nyckel UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1CNC(=S)N1
IUPAC-namn 2-sulfanylidenimidazolidin-4-on
Molekylvikt (g/mol) 116.14
PubChem CID 1274030
Formel vikt 116.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.