Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Thiohydantoin, 99%
Produktkod. 11411447
Change view
Kvantitet:
25g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411447 25g 25g
1 options
Produktkod. 11411447 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B24934.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiohydantoin
CAS 503-87-7
Molekylformel C3H4N2OS
MDL-nummer MFCD00005277
Kvantitet 25g
Synonym 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin
InChI-nyckel UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1CNC(=S)N1
IUPAC-namn 2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 116.14
PubChem CID 1274030
Formel vikt 116.14
Procent renhet 99%