Läs mer
2-Thiohydantoin, TRC
Produktkod. 30453962
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30453962 1 g
1 options
Produktkod. 30453962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3444901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiohydantoin
CAS 503-87-7
Molekylformel C3H4N2OS
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Thioxo-4-imidazolidinone, 2-Thio-hydantoin, 4-Oxo-2-thioxoimidazolidine, Imidazolidin-4-one-2-thione, NSC 11772, Thiohydantoin
InChI formel InChI=1S/C3H4N2OS/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
LEDER O=C1CNC(=S)N1
IUPAC-namn 2-sulfanylideneimidazolidin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 116.14
Formel vikt 116.0044