Läs mer
2-tiomorfolinoisonikotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10062254
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10062254 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10594764 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10062254 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50504CB
Kemiska identifierare
CAS 898289-24-2
Molekylformel C10H12N2OS
Molekylvikt (g/mol) 208.28
MDL-nummer MFCD09702361
InChI-nyckel XESFZSHCANCGBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiomorpholinoisonicotinaldehyde, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-thiomorpholinyl, 2-thiomorpholin-4-yl isonicotinaldehyde, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde
PubChem CID 24229507
IUPAC-namn 2-tiomorfolin-4-ylpyridin-4-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiomorpholinoisonicotinaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 208.28
Procent renhet 97%