Läs mer
2-tiomorfolinoisonikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10356334
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10356334 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10356334 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50501DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiomorpholinoisonicotinic acid
CAS 884507-29-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H12N2O2S
MDL-nummer MFCD09025860
Kvantitet 1 g
Synonym 2-thiomorpholinoisonicotinic acid, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-4-thiomorpholinyl, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid
InChI-nyckel DDAWRDLRTZFVHD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
IUPAC-namn 2-tiomorfolin-4-ylpyridin-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 224.278
PubChem CID 18525848
Formel vikt 224.28
Procent renhet 97%