Läs mer
2-tiomorfolinoisonikotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10327444
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10327444 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10327444 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50516DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 884507-30-6
Molekylformel C10H11N3S
Molekylvikt (g/mol) 205.28
MDL-nummer MFCD09025862
InChI-nyckel MZIANIKUVGCEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiomorpholinoisonicotinonitrile, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-4-thiomorpholinyl, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carbonitrile
PubChem CID 18525850
IUPAC-namn 2-(tiomorfolin-4-yl)pyridin-4-karbonitril
LEDER N#CC1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiomorpholinoisonicotinonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.28
Procent renhet 97%