Läs mer
(2-tiomorfolinopyrid-4-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10193464
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10193464 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10091824 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10193464 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50509CB
Kemiska identifierare
CAS 898289-25-3
Molekylformel C10H14N2OS
Molekylvikt (g/mol) 210.295
MDL-nummer MFCD09702362
InChI-nyckel KDJBEJVGUFHDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiomorpholinopyrid-4-yl methanol, 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 4-pyridinemethanol,2-4-thiomorpholinyl, 4-hydroxymethyl-2-thiomorpholin-4-yl pyridine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanol, 4-4-hydroxymethyl pyridin-2-yl thiomorpholine, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 24229508
IUPAC-namn (2-tiomorfolin-4-ylpyridin-4-yl)metanol
LEDER C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 210.3
Procent renhet 97%