Läs mer
(2-tiomorfolinopyrid-4-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10752514
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10752514 250 mg 250mg
10693055 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10752514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50513CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 886851-35-0
Molekylformel C10H15N3S
Molekylvikt (g/mol) 209.311
MDL-nummer MFCD09025861
InChI-nyckel FFHDQWVSXSKWLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, 1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl-4-pyridyl methylamine
PubChem CID 18525849
IUPAC-namn (2-tiomorfolin-4-ylpyridin-4-yl)metanamin
LEDER C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 209.32
Procent renhet 97%