Läs mer
2-Thionafthol, 98 %
Produktkod. 11440073
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440073 10 g 10g
11450073 50 g 50g
11460073 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440073 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12125.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-60-1 | C10H8S | 160,234 g/mol
2-tionaftol användes vid framställning av kolesterolmonoskikts- och flerskiktsfilmer av Langmuir-Blodgett (LB). Den magnetiska resonansförskjutningen för ett självmonterat monolager av 2-naftalentiol studerades, vilket antydde ett stort löfte om flexibla och transparenta fotoniska enheter för biologisk och kemisk avkänning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-tionaftol användes vid framställning av kolesterolmonoskikts- och flerskiktsfilmer av Langmuir-Blodgett (LB). Den magnetiska resonansförskjutningen för ett självmonterat monolager av 2-naftalentiol studerades, vilket antydde ett stort löfte om flexibla och transparenta fotoniska enheter för biologisk och kemisk avkänning.
Löslighet
Löslig i alkohol, dipropylenglykol. Lösligt i vatten 34,4 mg/L °vid 25 C.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-60-1
Molekylformel C10H8S
Molekylvikt (g/mol) 160.234
MDL-nummer MFCD00004086
InChI-nyckel RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenethiol, 2-mercaptonaphthalene, 2-thionaphthol, thionaphthol, 2-naphthyl mercaptan, vulcamel tbn, 2-naphthyl thiol, renacit 1, rpa no. 2, rpa 2
PubChem CID 7058
IUPAC-namn naftalen-2-tiol
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thionaphthol
Smältpunkt 79°C to 83°C
Densitet 1.55
Kokpunkt 286°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 636389
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,6379
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,dipropylene glycol. Soluble in water 34.4mg/L @ 25°C.
Formel vikt 160.24
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.