Läs mer
2-(Thiophen-2-yl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Thiophen-2-yl)acetamide |
| CAS | 4461-29-4 |
| Molekylformel | C6H7NOS |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Thienylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H2,7,8) |
| LEDER | NC(=O)Cc1cccs1 |
| IUPAC-namn | 2-thiophen-2-ylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.19 |