Läs mer
2-(Thiophen-2-ylmethyl)malonic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-(Thiophen-2-ylmethyl)malonic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(thiophen-2-ylmethyl)malonic acid |
| CAS | 4475-24-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(thiophen-2-ylmethyl)malonic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H8 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Propanedioic acid, 2-(2-thienylmethyl)-, Malonic acid, (2-thenyl)- (8CI), Propanedioic acid, (2-thienylmethyl)- (9CI), (2-Thiophenemethyl)malonic acid, 2-[(Thiophen-2-yl)methyl]malonic acid, NSC 39209, Eprosartan Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4S/c9-7(10)6(8(11)12)4-5-2-1-3-13-5/h1-3,6H,4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)C(Cc1cccs1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(thiophen-2-ylmethyl)propanedioic acid |
| Visa mer |