Läs mer
2-tiofenkarboxaldehyd, 99,92 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11405301 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405301 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11405301 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215688725
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiophene Carboxaldehyde
Namnnotering FTIR
CAS 98-03-3
Färg Gult
Molekylformel C5H4OS
MDL-nummer MFCD00005429
Kvantitet 25 g
Synonym 2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thenaldehyde, thiophene-2-aldehyde, 2-formylthiophene, 2-thienylaldehyde, 2-thiophenealdehyde, thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thienylcarboxaldehyde, 2-thienaldehyde, alpha-formylthiophene
InChI-nyckel CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CC1=CC=CS1
IUPAC-namn tiofen-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 112.15
PubChem CID 7364
ChEBI CHEBI:87301
Formel vikt 112.1
Fysisk form Vätska