Läs mer
2-Thiopheneacetamide, 98%
Produktkod. 11314096
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314096 5 g 5g
11324096 25 g 25g
11334096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19221.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4461-29-4 | C6H7NOS | 141.188 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4461-29-4
Molekylformel C6H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 141.188
MDL-nummer MFCD00017556
InChI-nyckel UUPZTFTUZUQRQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophen-2-yl acetamide, thiophene-2-acetamide, 2-thiopheneacetamide, 2-2-thienyl acetamide, thiophen-2-acetamide, thiophen-2-yl-acetamide, 2-thienylacetamide, thiolacet-amide, 2-thienyl acetamide, acmc-1ajdb
PubChem CID 78208
IUPAC-namn 2-tiofen-2-ylacetamid
LEDER C1=CSC(=C1)CC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiopheneacetamide
Smältpunkt 145°C to 148°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 114558
Formel vikt 141.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.