Läs mer
2-Thiopheneacetic acid, 98%
Produktkod. 11458573
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458573 25 g 25g
11468573 100 g 100g
11478573 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10394.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1918-77-0 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
2-tiofenättiksyra används vid framställning av rosettliknande guldmaterial i nanoskala. Vidare används det som en farmaceutisk mellanprodukt för cefaloridin och cefalotinnatrium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-tiofenättiksyra används vid framställning av rosettliknande guldmaterial i nanoskala. Vidare används det som en farmaceutisk mellanprodukt för cefaloridin och cefalotinnatrium.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, eter och koltetraklorid.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1918-77-0
Molekylformel C6H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 142.172
MDL-nummer MFCD00005458
InChI-nyckel SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneacetic acid, 2-thienylacetic acid, thiopheneacetic acid, 2-thiophen-2-yl acetic acid, thiophene-2-acetic acid, 2-2-thienyl acetic acid, 2-thiophene acetic acid, thiophen-2-ylacetic acid, thien-2-yl acetic acid, 2-carboxymethyl thiophene
PubChem CID 15970
ChEBI CHEBI:45807
IUPAC-namn 2-tiofen-2-ylättiksyra
LEDER C1=CSC(=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiopheneacetic acid
Smältpunkt 61°C to 65°C
Kokpunkt 160°C (22 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 114551
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,ether and carbon tetrachloride.
Formel vikt 142.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.