Läs mer
2-Thiopheneacetic Acid, TRC
Produktkod. 30455675
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30455675 1 g
1 options
Produktkod. 30455675 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3447951G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiopheneacetic Acid
CAS 1918-77-0
Molekylformel C6H6O2S
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(2-Thienyl)acetic Acid, 2-(Thien-2-yl)acetic Acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic Acid, 2-Thienylacetic Acid, 2-Thienylethanoic Acid, Thiophen-2-ylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H6O2S/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H,7,8)
LEDER O=C(O)CC1=CC=CS1
IUPAC-namn 2-thiophen-2-ylacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 142.18
Formel vikt 142.0089