Läs mer
2-Thiopheneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Thiopheneacetic Acid |
| CAS | 1918-77-0 |
| Molekylformel | C6H6O2S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-(2-Thienyl)acetic Acid, 2-(Thien-2-yl)acetic Acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic Acid, 2-Thienylacetic Acid, 2-Thienylethanoic Acid, Thiophen-2-ylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2S/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H,7,8) |
| LEDER | O=C(O)CC1=CC=CS1 |
| IUPAC-namn | 2-thiophen-2-ylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.18 |
| Formel vikt | 142.0089 |