Läs mer
2-tiofenacetylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367346
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367346 25 g 25g
11357346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09323.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39098-97-0 | C6H5ClOS | 160.615 g/mol
2-tiofenacetylklorid användes i syntesen av (S)-etyl-1-(2-tiofenacetyl)-3-piperidinkarboxylat, nipekotat-innehållande immunopotentiator, 5-fluorouracil-cefalosporin prodrug, serie av nya N,N-dietyls(tiofen-6-derivat)-diamin-acetylderivatβ -(tiofen-2-yl)acetamidomorfin. Används även i syntesen av nitrocefin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-tiofenacetylklorid användes i syntesen av (S)-etyl-1-(2-tiofenacetyl)-3-piperidinkarboxylat, nipekotat-innehållande immunopotentiator, 5-fluorouracil-cefalosporin prodrug, serie av nya N,N′ -di(tiofenacetyl)diaminderivat och 6-β -(tiofen-2′ -yl)acetamidomorfin. Används även i syntesen av nitrocefin.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Noter
Fuktkänslig, förvara borta från fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39098-97-0
Molekylformel C6H5ClOS
Molekylvikt (g/mol) 160.615
MDL-nummer MFCD00005456
InChI-nyckel AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneacetyl chloride, 2-thiophen-2-yl acetyl chloride, 2-thienylacetyl chloride, 2-thiophene acetyl chloride, thiophene-2-acetyl chloride, 2-2-thienyl acetyl chloride, thiopheneacetyl chloride, 2-thiopheneacetylchloride, thienylacetyl chloride, thien-2-ylacetyl chloride
PubChem CID 162362
IUPAC-namn 2-tiofen-2-ylacetylklorid
LEDER C1=CSC(=C1)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiopheneacetyl chloride
Densitet 1.303
Kokpunkt 131°C to 132°C (90 mmHg)
Flampunkt 101°C (213°F)
Brytningsindex 1.5513
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 114547
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 160.62
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.