Läs mer
2-tiofenacetylklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10281972 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10281972 5 g Glasflaska 5g
10318610 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10281972 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 232230050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39098-97-0 | C6H5ClOS | 160.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39098-97-0
Molekylformel C6H5ClOS
Molekylvikt (g/mol) 160.62
MDL-nummer MFCD00005456
InChI-nyckel AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneacetyl chloride, 2-thiophen-2-yl acetyl chloride, 2-thienylacetyl chloride, 2-thiophene acetyl chloride, thiophene-2-acetyl chloride, 2-2-thienyl acetyl chloride, thiopheneacetyl chloride, 2-thiopheneacetylchloride, thienylacetyl chloride, thien-2-ylacetyl chloride
PubChem CID 162362
IUPAC-namn 2-tiofen-2-ylacetylklorid
LEDER C1=CSC(=C1)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiopheneacetyl chloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Brun
Densitet 1.3030g/mL, 1.303
Kokpunkt 130°C to 135°C (90.0 mmHg)
Flampunkt 101°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.55
Kvantitet 5 g
Formel vikt 160.62
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-thienyl)acetyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.