Läs mer
2-Thiophenecarbonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Thiophenecarbonyl Chloride |
| CAS | 5271-67-0 |
| Molekylformel | C5H3ClOS |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-(Chlorocarbonyl)thiophene, 2-(Chloroformyl)thiophene, 2-Thenoyl Chloride, 2-Thienylcarbonyl chloride, 2-Thiophencarbonyl chloride, 2-Thiophenecarboxylic Acid Chloride, 2-Thiophenecarboxylic Chloride, 2-Thiopheneformyl Chloride, 5-Thiophene-2-carbonyl Chloride, Thenoyl Chloride, Thiophen-2-ylcarbonyl Chloride, alpha-Thenoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H |
| LEDER | ClC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC-namn | thiophene-2-carbonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.59 |
| Formel vikt | 145.9593 |