Läs mer
2-tiofenkarboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30449745
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30449745 100 g
1 options
Produktkod. 30449745 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT368100100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-2-carbaldehyde
CAS 98-03-3
Molekylformel C5 H4 O S
Kvantitet 100 g
Synonym Thiophene-2-carbaldehyde, Pyrantel Embonate Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
LEDER O=Cc1cccs1
IUPAC-namn Tiofen-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 112.15
Formel vikt 111.9983