Läs mer
2-Thiophenecarboxamide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10412841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10412841 5 g Glass bottle 5g
10617874 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10412841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 305420050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5813-89-8
Molekylformel C5H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 127.17
MDL-nummer MFCD00010425
InChI-nyckel DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
PubChem CID 22063
IUPAC-namn thiophene-2-carboxamide
LEDER C1=CSC(=C1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiophenecarboxamide
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 179.0°C to 182.0°C
Färg Gray to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 127.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals