Läs mer
2-tiofenetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477154
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477154 5 g 5g
11487154 25 g 25g
11497154 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477154 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21562.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5402-55-1 | C6H8OS | 128.19 g/mol
2-Tiofeneetanol, används som antitrombotika tiofenklor matchar piperidinmellanprodukter. Det används också som en tiklopidinmellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Tiofeneetanol, används som antitrombotika tiofenklor matchar piperidinmellanprodukter. Det används också som en tiklopidinmellanprodukt.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5402-55-1
Molekylformel C6H8OS
Molekylvikt (g/mol) 128.19
MDL-nummer MFCD00005462
InChI-nyckel VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneethanol, 2-2-thienyl ethanol, thiophene-2-ethanol, 2-thiophen-2-yl ethanol, 2-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-2-yl ethan-1-ol, ethanol, 2-2-thienyl, 2-thiophenethanol, 2-2-thienyl-ethanol, 2-thienylethanol
PubChem CID 79400
IUPAC-namn 2-tiofen-2-yletanol
LEDER OCCC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiopheneethanol
Densitet 1.15
Kokpunkt 107°C to 108°C (12 mmHg)
Flampunkt 101°C (213°F)
Brytningsindex 1.551
Kvantitet 5 g
Beilstein 106985
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 128.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.