Läs mer
2-Thiopheneethanol Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Thiopheneethanol Tosylate |
| CAS | 40412-06-4 |
| Molekylformel | C13 H14 O3 S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Thiopheneethanol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), 2-(2-Thienyl)ethyl Toluene-p-sulfonate, 2-(2-Thienyl)ethyl Tosylate, 2-(2-Thiophene)ethanol Tosylate, 2-(Thien-2-yl)ethyl 4-Methylbenzenesulfonate, 2-Thiophene Ethanol Tosylate, 2-Thiopheneethanol p-Toluenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O3S2/c1-11-4-6-13(7-5-11)18(14,15)16-9-8-12-3-2-10-17-12/h2-7,10H,8-9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCc2cccs2 |
| IUPAC-namn | 2-thiophen-2-ylethyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.38 |
| Formel vikt | 282.0384 |