Läs mer
2-Thiopheneethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Thiopheneethanol |
| CAS | 5402-55-1 |
| Molekylformel | C6 H8 O S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(2-Hydroxyethyl)thiofuran, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)-1-ethanol, 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(Thiophen-2-yl)ethanol, NSC 5136 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2 |
| LEDER | OCCc1cccs1 |
| IUPAC-namn | 2-thiophen-2-ylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.19 |
| Formel vikt | 128.0296 |