Läs mer
2-Thiopheneethylamine, 98%
Produktkod. p-7081101
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11424313
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10920.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 30433-91-1 | C6H9NS | 127.205 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30433-91-1
Molekylformel C6H9NS
Molekylvikt (g/mol) 127.205
MDL-nummer MFCD00051495
InChI-nyckel HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene-2-ethylamine, 2-thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethanamine, thiopheneethanamine, 2-2-thienyl ethylamine, 2-thien-2-ylethanamine, 2-thiopheneethanamine, thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 2-2-aminoethyl thiophene
PubChem CID 116521
IUPAC-namn 2-tiofen-2-yletanamin
LEDER C1=CSC(=C1)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiopheneethylamine
Densitet 1.087
Kokpunkt 201°C
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.551
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 106962
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 127.21
Procent renhet 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt