Läs mer
2-tiofenmetanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10742705 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10742705 100 g Glasflaska 100g
10215430 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10742705 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138861000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 636-72-6 | C5H6OS | 114.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 636-72-6
Molekylformel C5H6OS
Molekylvikt (g/mol) 114.16
MDL-nummer MFCD00005454
InChI-nyckel ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenemethanol, thiophene-2-methanol, 2-thienylmethanol, 2-hydroxymethylthiophene, 2-thenyl alcohol, 2-hydroxymethyl thiophene, thenyl alcohol, 2-thiophenecarbinol, thien-2-yl methanol, thiophen-2-yl methanol
PubChem CID 69467
LEDER OCC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiophenemethanol
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 206.0°C to 207.0°C (761.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5622 to 1.5642
Kvantitet 100 g
Beilstein 17, 113
Löslighetsinformation Solubility in water: 40g/L (20°C).
IUPAC-namn tiofen-2-ylmetanol
Formel vikt 114.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Thiophenemethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.