Läs mer
2-Thiophenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Thiophenemethanol |
| CAS | 636-72-6 |
| Molekylformel | C5H6OS |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-(Hydroxymethyl)thiophene, 2-Thenyl Alcohol, 2-Thienylcarbinol, 2-Thienylmethanol, 2-Thienylmethyl Alcohol, NSC 89695 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2 |
| LEDER | OCc1cccs1 |
| IUPAC-namn | thiophen-2-ylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.17 |
| Formel vikt | 114.0139 |