Läs mer
2-Tiofenmetylamin, 94 %
Produktkod. 11459213
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459213 100 g 100g
11439213 5 g 5g
11449213 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459213 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11700.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 27757-85-3 | C5H7NS | 113,178 g/mol
2-tiofenmetylamin är reaktant involverad i syntesen av: Triazol-kopplade-tiopenkonjugat. Den används för biomimetisk modell för studier av metallavgiftning och oxidativ stress som involverar metallothionein. Det är en reaktant som är involverad i studier av organokatalyserad asymmetrisk reduktiv aminering av ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-tiofenmetylamin är reaktant involverad i syntesen av: Triazol-kopplade-tiopenkonjugat. Den används för biomimetisk modell för studier av metallavgiftning och oxidativ stress som involverar metallothionein. Det är en reaktant som är involverad i studier av organokatalyserad asymmetrisk reduktiv aminering av ketoner.
Löslighet Lättlöslig i etanol
och kloroform.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27757-85-3
Molekylformel C5H7NS
Molekylvikt (g/mol) 113.178
MDL-nummer MFCD00005460
InChI-nyckel FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenemethylamine, 2-thienylmethylamine, 2-thiophenemethanamine, 2-aminomethyl thiophene, thiophene-2-methylamine, thiophenemethanamine, 2-aminomethylthiophene, 2-thenylamine, 2-thienylmethyl amine, 1-thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 34005
IUPAC-namn tiofen-2-ylmetanamin
LEDER C1=CSC(=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiophenemethylamine
Densitet 1.1
Kokpunkt 85 °C till 88 °C (14 mmHg)
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Brytningsindex 1.567
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 106296
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i etanol och kloroform.
Formel vikt 113.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.