Läs mer
2-Thiopyridon, TRC
Produktkod. 30456102
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30456102 5 g
1 options
Produktkod. 30456102 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3682905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiopyridone
CAS 2637-34-5
Molekylformel C5H5NS
Kvantitet 5 g
Synonym 2(1H)-Pyridinethione, 1H-Pyridine-2-thione, 2-Mercaptopyridine, 2-Pyridinethiol, Alrithiol-2, NSC 41337, WR 608
InChI formel InChI=1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
LEDER Sc1ccccn1
IUPAC-namn Pyridin-2-tiol
Molekylvikt (g/mol) 111.16
Formel vikt 111.0143