Läs mer
2-Thiouracil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10725821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10725821 5 g Glasflaska 5g
10103060 100 g Plastflaska 100g
10561184 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10725821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151840050
 Begränsad artikel
I lager
2-Tiouracil, Thiouracil eller 4-Hydroxy-2-merkaptopyrimidin, CAS # 141-90-2, är den modifierade analogen till nukleotidbasen uracil.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•2-Thiouracil (Thiouracil eller 4-Hydroxy-2-merkaptopyrimidin) är en nukleotidanalog med en C-2 tioxosubstitution
• 2-Thiouracil är en melanocytsuppressor och sköldkörtelhämmare
Ansökningar
• 2-Thiouracil kan användas för att hämma kväveoxidsyntas och undertrycka kväveoxidsignalering in vitro
• 2-Thiouracil kan användas för märkning av RNA in vitro
• 2-Thiouracil är endast avsett för forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-90-2
Molekylformel C4H4N2OS
Molekylvikt (g/mol) 128.15
MDL-nummer MFCD00006039
InChI-nyckel ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiouracil, thiouracil, 4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, antagothyroid, antagothyroil, deracil, nobilen, 2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4 1h-one, 2-mercaptopyrimidin-4-ol, 2-mercapto-4-hydroxypyrimidine
PubChem CID 1269845
ChEBI CHEBI:348530
IUPAC-namn 2-sulfanyliden-lH-pyrimidin-4-on
LEDER O=C1NC(=S)NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiouracil
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vit till grädde
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 24, 323
Merck Index 15, 9520
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,5 g/L. Andra lösligheter: lösliga i alkaliska lösningar
Formel vikt 128.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.