Läs mer
2-Thiouracil, LoGiCal
Produktkod. 30459207
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459207 10 mg
1 options
Produktkod. 30459207 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3270.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Thiouracil
CAS 141-90-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Thiouracil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H4 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-, Uracil, 2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-4-pyrimidinone, 2-Thiouracil, 2-Thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-2-pyrimidinethiol, 6-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Antagothyroil, Deracil, NSC 19473, NSC 290412, NSC 290413, NSC 290414, Nobilen, Thiouracil
InChI formel InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C1NC(=S)NC=C1
IUPAC-namn 2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-ett
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 128.15
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 128,0044 g/mol